Få mere at vide
2-(3-Pyridyl)benzimidazole, 97%
Artikelnummer. 15498237
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15498237 25 g 25g
15488237 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15498237 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51785.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1137-67-3 | C12H9N3 | 195.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1137-67-3
Molekylær formel C12H9N3
Molekylvægt (g/mol) 195.23
MDL nummer MFCD00022665
InChI nøgle BOUOQESVDURNSB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyridin-3-yl-1h-benzo d imidazole, 2-3-pyridyl benzimidazole, 2-3-pyridyl-1h-benzimidazole, 2-pyridin-3-yl-1h-1,3-benzodiazole, 2-3-pyridinyl-1h-benzimidazole, 2-pyridin-3-yl-1h-benzoimidazole, chembl83103, 2-pyridin-3-yl-1h-benzimidazole, 1h-benzimidazole, 2-3-pyridinyl, ldha inhibitor, 10
PubChem CID 247635
IUPAC navn 2-pyridin-3-yl-lH-benzimidazol
SMIL N1C2=CC=CC=C2N=C1C1=CC=CN=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(3-Pyridyl)benzimidazole
Smeltepunkt 254°C to 260°C
Lugt Odorless
Mængde 25 g
Formel vægt 195.22
Procent renhed 97%