Få mere at vide
2-(3-Pyridyl)benzimidazole-6-carboxylic acid, 97%
Artikelnummer. 15421376
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15421376 250 mg 250mg
15470848 1 g 1g
15480848 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15421376 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54593.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 312496-16-5 | C13H9N3O2 | 239.234 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 312496-16-5
Molekylær formel C13H9N3O2
Molekylvægt (g/mol) 239.234
MDL nummer MFCD01414693
InChI nøgle DHRPCXYIVJXXJR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-benzimidazole-6-carboxylicacid, 2-3-pyridinyl, 2-pyridin-3-yl-3h-1,3-benzodiazole-5-carboxylic acid, 2-pyridin-3-yl-3h-benzoimidazole-5-carboxylic acid, 2-3-pyridyl benzimidazole-6-carboxylic acid, 6-carboxy-2-pyridin-3-yl-1h-benzimidazole, 2-pyridin-3-yl-1h-benzoimidazole-5-carboxylic acid, 2-3-pyridinyl-1h-benzoimidazole-5-carboxylic acid, 2-pyridin-3-yl-1h-benzimidazole-5-carboxylic acid, 2-pyridin-3-yl-3h-benzimidazole-5-carboxylic acid
PubChem CID 2771805
IUPAC navn 2-pyridin-3-yl-3H-benzimidazol-5-carboxylsyre
SMIL C1=CC(=CN=C1)C2=NC3=C(N2)C=C(C=C3)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(3-Pyridyl)benzimidazole-6-carboxylic acid
Mængde 250 mg
Formel vægt 239.23
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(3-Pyridyl)benzimidazole-6-carboxylic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-(3-Pyridyl)benzimidazole-6-carboxylicacid