missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-(3-Pyridyl)-2-oxazoline, TRC

Artikelnummer. 30012689
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
500 mg
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012689 5 g
30003769 500 mg
30003575 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30012689 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP9957155G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 40055-37-6
Molekylær formel C8 H8 N2 O
Molekylvægt (g/mol) 148.16
Synonym 3-(4,5-Dihydrooxazol-2-yl)pyridine, 3-(2-Oxazolin-2-yl)pyridine;
IUPAC navn 2-pyridin-3-yl-4,5-dihydro-1,3-oxazole
SMIL C1CN=C(O1)c2cccnc2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-(3-Pyridyl)-2-oxazoline
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C8H8N2O/c1-2-7(6-9-3-1)8-10-4-5-11-8/h1-3,6H,4-5H2
Formel vægt 148.0637
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.