Få mere at vide
2-(3-pyridyl)-1,3-thiazol-4-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10394512
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10394512 250 mg 250mg
10354562 1 g 1g
10076944 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10394512 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC13701CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 39067-29-3
Molekylær formel C9H6N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 206.219
MDL nummer MFCD00052304
InChI nøgle FOQFGMAZUTUELM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyridin-3-yl thiazole-4-carboxylic acid, 2-3-pyridyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-pyridin-3-yl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 4-thiazolecarboxylic acid, 2-3-pyridinyl, 2-pyridin-3-yl-thiazole-4-carboxylic acid, 2-3-pyridyl thiazole-4-carboxylic acid, 2-3-pyridinyl-4-thiazolecarboxylic acid, 2-pyrid-3-yl thiazole-4-carboxylic acid, 2-3-pyridinyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
PubChem CID 736513
IUPAC navn 2-pyridin-3-yl-1,3-thiazol-4-carboxylsyre
SMIL C1=CC(=CN=C1)C2=NC(=CS2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(3-Pyridyl)-1, 3-thiazole-4-carboxylic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 206.22
Procent renhed 97%