Få mere at vide
2-(3-pyridyl)-1,3-thiazol-4-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(3-Pyridyl)-1, 3-thiazole-4-carboxylic acid |
| CAS min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravgul glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 206.22 |
| Procent renhed | 97% |