Få mere at vide
2,3-Pyridinedicarboxylic Acid, TRC
Artikelnummer. 30040358
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30040358 1 g
30005106 10 g
18061640 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30040358 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP9916301G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 89-00-9
Molekylær formel C7 H5 N O4
Molekylvægt (g/mol) 167.12
Synonym Quinolinic Acid, Pyridine-2,3-dicarboxylic Acid, Pyridin-2,3-dicarbonsaeure, NSC 13127, NSC 18836, NSC 403247;
IUPAC navn pyridine-2,3-dicarboxylic acid
SMIL OC(=O)c1cccnc1C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Pyridinedicarboxylic Acid
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C7H5NO4/c9-6(10)4-2-1-3-8-5(4)7(11)12/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12)
Formel vægt 167.0219