missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,3-Pyridinedicarboxylic Acid-d3 (Major), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Pyridinedicarboxylic Acid-d3 |
| CAS | 138946-42-6 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C7 D3 H2 N O4 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 2,3-Pyridine-4,5,6-d3-dicarboxylic acid (9CI), 2,3-Pyridinedicarboxylic Acid-4,5,6-D3, Quinolinic-4,5,6-d3 acid, Quinolinic acid-d3, 2,3-Pyridinedicarboxylic Acid-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5NO4/c9-6(10)4-2-1-3-8-5(4)7(11)12/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12)/i1D,2D,3D |
| SMIL | [2H]c1nc(C(=O)O)c(C(=O)O)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC navn | 4,5,6-trideuteriopyridine-2,3-dicarboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 170.137 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?