Få mere at vide
2,3-Pyrazinedicarboxylanhydrid, 97%
Artikelnummer. 10410744 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10410744 5 g Glasflaske 5g
10021334 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10410744 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 397130050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
CAS: 4744-50-7 | C6H2N2O3 | 150,09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4744-50-7
Molekylær formel C6H2N2O3
Molekylvægt (g/mol) 150.09
MDL nummer MFCD00179418
InChI nøgle AWJWCTOOIBYHON-UHFFFAOYSA-N
Synonym furo 3,4-b pyrazine-5,7-dione, 2,3-pyrazinedicarboxylic anhydride, 2,3-pyrazinecarboxylic anhydride, pyrazine-2,3-dicarboxylic anhydride, 5h,7h-furo 3,4-b pyrazine-5,7-dione, furano 3,4-b pyrazine-5,7-dione, pubchem17535, 2,3-pyrazinedicarboxylic anhydride treated bsa
PubChem CID 78482
IUPAC navn 5H,7H-furo[3,4-b]pyrazin-5,7-dione
SMIL O=C1OC(=O)C2=NC=CN=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 3-Pyrazinedicarboxylic anhydride
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 210 °C
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 150.09
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,3-Pyrazinedicarboxylic anhydride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.