Få mere at vide
2,3-Pyrazinedicarboxylsyre, TRC
Artikelnummer. 30413447
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30413447 5 g
1 options
Artikelnummer. 30413447 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP8408105G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Pyrazinedicarboxylic Acid
CAS 89-01-0
Molekylær formel C6H4N2O4
Mængde 5 g
Synonym 2,3-Dicarboxypyrazine, NSC 1908
InChI formel InChI=1S/C6H4N2O4/c9-5(10)3-4(6(11)12)8-2-1-7-3/h1-2H,(H,9,10)(H,11,12)
SMIL O=C(O)C1=NC=CN=C1C(O)=O
IUPAC navn Pyrazin-2,3-dicarboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 168.11
Formel vægt 168.0171