Få mere at vide
Alfa Aesar™ 2-(3-Piperidinyloxy)-N-propylacetamide
Artikelnummer. 11489770
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 11489770
Brand: Alfa Aesar™ H50994.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 902837-33-6
Molekylær formel C10H20N2O2
Molekylvægt (g/mol) 200.282
MDL nummer MFCD08064279
InChI nøgle HIPDESKOLOAVFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-piperidin-3-yloxy-n-propylacetamide, 2-3-piperidyloxy-n-propylacetamide, 2-piperidin-3-yl oxy-n-propylacetamide, 2-3-piperidinyloxy-n-propylacetamide
PubChem CID 43196816
IUPAC navn 2-piperidin-3-yloxy-N-propylacetamide
SMIL CCCNC(=O)COC1CCCNC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(3-Piperidinyloxy)-N-propylacetamide
Mængde 1 g
Formel vægt 200.28