Få mere at vide
2,3-Piperazinedione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Piperazinedione |
| CAS | 13092-86-9 |
| Molekylær formel | C4 H6 N2 O2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 2,3-Diketopiperazine, 2,3-Dioxopiperazine, NSC 218330 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6N2O2/c7-3-4(8)6-2-1-5-3/h1-2H2,(H,5,7)(H,6,8) |
| SMIL | O=C1NCCNC1=O |
| IUPAC navn | piperazine-2,3-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 114.1 |
| Formel vægt | 114.0429 |