Få mere at vide
2-(3-Phenylpropyl)pyridine, 99%
Artikelnummer. 11430687
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11430687 1 g 1g
11440687 5 g 5g
11450687 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11430687 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22495.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2110-18-1 | C14H15N | 197.28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2110-18-1
Molekylær formel C14H15N
Molekylvægt (g/mol) 197.28
MDL nummer MFCD00191237
InChI nøgle JJJPNTQYUJPWGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3-phenylpropyl pyridine, pyridine, 2-3-phenylpropyl, unii-9f0bfm744f, alpha-3-phenylpropyl pyridine, 2-phenylpropylpyridine, cortex pyridine, phenylpropylpyridine, 3-phenylpropyl pyridine, acmc-1cs6o, dsstox_cid_22356
PubChem CID 459494
IUPAC navn 2-(3-phenylpropyl)pyridin
SMIL C(CC1=CC=CC=C1)CC1=CC=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(3-Phenylpropyl)pyridine
Tæthed 1.017
Kogepunkt 142°C to 143°C (1 mmHg)
Flammepunkt 100°C (212°F)
Mængde 1 g
Formel vægt 197.28
Procent renhed 99%