Få mere at vide
2-(3-Phenylpropyl)pyridine, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10749023 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
1g; Glass bottle
Artikelnummer.
10749023 1g; Glass bottle
1 options
Artikelnummer. 10749023 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 381940010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(3-Phenylpropyl)pyridine
CAS 2110-18-1
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Yellow
Tæthed 1.0150g/mL
Kogepunkt 115.0°C (2.0 mmHg)
Flammepunkt 100°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C14H15N
Brydningsindeks 1.5590 to 1.5610 (20°C, 589nm)
MDL nummer MFCD00191237
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.015
Synonym 2-3-phenylpropyl pyridine, pyridine, 2-3-phenylpropyl, unii-9f0bfm744f, alpha-3-phenylpropyl pyridine, 2-phenylpropylpyridine, cortex pyridine, phenylpropylpyridine, 3-phenylpropyl pyridine, acmc-1cs6o, dsstox_cid_22356
InChI nøgle JJJPNTQYUJPWGQ-UHFFFAOYSA-N
SMIL C(CC1=CC=CC=C1)CC1=CC=CC=N1
IUPAC navn 2-(3-phenylpropyl)pyridine
Molekylvægt (g/mol) 197.28
PubChem CID 459494
Formel vægt 197.28
Procent renhed 98%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(3-Phenylpropyl)pyridine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.