Få mere at vide
2,3-Pentanedione, TRC
Artikelnummer. 30424748
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30424748 5 g
1 options
Artikelnummer. 30424748 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP2683655G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Pentanedione
CAS 600-14-6
Molekylær formel C5H8O2
Mængde 5 g
Synonym 2,3-Pentanedione, Acetylpropionyl, NSC 7613
InChI formel InChI=1S/C5H8O2/c1-3-5(7)4(2)6/h3H2,1-2H3
SMIL CCC(=O)C(=O)C
IUPAC navn pentane-2,3-dione
Molekylvægt (g/mol) 100.12
Formel vægt 100.0524