Få mere at vide
2,3-Pentanedione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Pentanedione |
| CAS | 600-14-6 |
| Molekylær formel | C5H8O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2,3-Pentanedione, Acetylpropionyl, NSC 7613 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8O2/c1-3-5(7)4(2)6/h3H2,1-2H3 |
| SMIL | CCC(=O)C(=O)C |
| IUPAC navn | Pentan-2,3-Dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 100.12 |
| Formel vægt | 100.0524 |