Få mere at vide
2,3-Pentanedione-1,1,1,4,4-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Pentanedione-1,1,1,4,4-d5 |
| CAS | 352431-46-0 |
| Molekylær formel | C5 D5 H3 O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2,3-Pentanedione-1,1,1,4,4-d5 (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8O2/c1-3-5(7)4(2)6/h3H2,1-2H3/i2D3,3D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C(=O)C(=O)C([2H])([2H])C |
| IUPAC navn | 1,1,1,4,4-pentadeuteriopentane-2,3-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 105.15 |
| Formel vægt | 105.0838 |