Få mere at vide
2-[3-Oxo-3-(3-pyridyl)propyl]-1,3-dioxolane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[3-Oxo-3-(3-pyridyl)propyl]-1,3-dioxolane |
| CAS | 109065-57-8 |
| Molekylær formel | C11 H13 N O3 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 1-Propanone','3-(1,3-dioxolan-2-yl)-1-(3-pyridinyl)-, 3-(1,3-Dioxolan-2-yl)-1-(3-pyridinyl)-1-propanone, 2-[3-Oxo-3-(3-pyridyl)propyl]-1,3-dioxolane |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13NO3/c13-10(9-2-1-5-12-8-9)3-4-11-14-6-7-15-11/h1-2,5,8,11H,3-4,6-7H2 |
| SMIL | O=C(CCC1OCCO1)c2cccnc2 |
| IUPAC navn | 3-(1,3-dioxolan-2-yl)-1-pyridin-3-ylpropan-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 207.23 |
| Formel vægt | 207.0895 |