Få mere at vide
2-(3-Oxo-2,3-dihydrobenzofuran-5-yl)ethyl methanesulfonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(3-Oxo-2,3-dihydrobenzofuran-5-yl)ethyl methanesulfonate |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-(3-Oxo-2,3-dihydrobenzofuran-5-yl)ethyl methanesulfonate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C11 H12 O5 S |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12O5S/c1-17(13,14)16-5-4-8-2-3-11-9(6-8)10(12)7-15-11/h2-3,6H,4-5,7H2,1H3 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CS(=O)(=O)OCCc1ccc2OCC(=O)c2c1 |
| IUPAC navn | 2-(3-oxo-1-benzofuran-5-yl)ethyl methanesulfonate |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Molekylvægt (g/mol) | 256.275 |
| Vis mere |