Få mere at vide
2',3'-O-Isopropylideneuridine, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10775571 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
:
1g; Glass bottle
Artikelnummer.
10775571 1g; Glass bottle
1 options
Artikelnummer. 10775571 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 122740010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2', 3'-O-Isopropylideneuridine
CAS 362-43-6
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glass Bottle
Molekylær formel C12H16N2O6
MDL nummer MFCD00034509
Mængde 1g
Synonym 2',3'-isopropylideneuridine, 2',3'-o-isopropylidene uridine, 2',3'-o-isopropylideneuridine, 1-3ar,4r,6r,6ar-6-hydroxymethyl-2,2-dimethyltetrahydrofuro 3,4-d 1,3 dioxol-4-yl pyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 1-1r,2r,4r,5r-4-hydroxymethyl-7,7-dimethyl-3,6,8-trioxabicyclo 3.3.0 oct-2-yl-1,3-dihydropyrimidine-2,4-dione, 1-3ar,4r,6r,6ar-6-hydroxymethyl-2,2-dimethyl-tetrahydrofuro 3,4-d 1,3 dioxol-4-yl-3h-pyrimidine-2,4-dione, 2/',3/'-isopropylideneuridine, 2',3'-o-isopropylideneuridine hplc, 1-3ar,4r,6r,6ar-6-hydroxymethyl-2,2-dimethyl-3a,4,6,6a-tetrahydrofuro 3,4-d 1,3 dioxol-4-yl pyrimidine-2,4-dione, 1-3ar,4r,6r,6ar-6-hydroxymethyl-2,2-dimethyl-tetrahydro-2h-furo 3,4-d 1,3 dioxol-4-yl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
InChI nøgle GFDUSNQQMOENLR-PEBGCTIMSA-N
SMIL CC1(OC2C(OC(C2O1)N3C=CC(=O)NC3=O)CO)C
IUPAC navn 1-[(3aR,4R,6R,6aR)-6-(hydroxymethyl)-2,2-dimethyl-3a,4,6,6a-tetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4-yl]pyrimidine-2,4-dione
Molekylvægt (g/mol) 284.268
PubChem CID 64967
Formel vægt 284.26
Procent renhed 99%