Få mere at vide
2',3'-O-isopropylideneguanosin, TRC
Artikelnummer. 30393965
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30393965 5 g
1 options
Artikelnummer. 30393965 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI8683005G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2',3'-O-Isopropylideneguanosine
CAS 362-76-5
Molekylær formel C13 H17 N5 O5
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C13H17N5O5/c1-13(2)22-7-5(3-19)21-11(8(7)23-13)18-4-15-6-9(18)16-12(14)17-10(6)20/h4-5,7-8,11,19H,3H2,1-2H3,(H3,14,16,17,20)/t5-,7-,8-,11-/m1/s1
SMIL CC1(C)O[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@H]([C@@H]2O1)n3cnc4C(=O)NC(=Nc34)N
IUPAC navn 9-[(3aR,4R,6R,6aR)-6-(hydroxymethyl)-2,2-dimethyl-3a,4,6,6a-tetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4-yl]-2-amino-1H-purin-6-one
Molekylvægt (g/mol) 323.3
Formel vægt 323.123