Få mere at vide
2',3'-O-isopropylideneadenosin, 98%
Beskrivelse
2',3'-O-Isopropylidenadenosin bruges som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2 ,′3′ -O-Isopropylidenadenosin bruges som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2',3'-O-Isopropylideneadenosine |
| Smeltepunkt | 221 °C til 222 °C |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 43435 |
| Optisk rotation | −99° (c=1 i Dioxan) |
| IUPAC navn | [(3aR,4R,6R,6aR)-4-(6-aminopurin-9-yl)-2,2-dimethyl-3a,4,6,6a-tetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-6-yl]methanol |
| Formel vægt | 307.31 |
| Procent renhed | 98% |