Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 2',3'-O-isopropylidenadenosin, 98 %
Artikelnummer. 10295400 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10295400 25 g Glasflaske 25g
10081190 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10295400 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 122720250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 362-75-4 | C13H17N5O4 | 307,31 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 362-75-4
Molekylær formel C13H17N5O4
Molekylvægt (g/mol) 307.31
MDL nummer MFCD00005756
InChI nøgle LCCLUOXEZAHUNS-AUWRGFAENA-N
Synonym 2',3'-o-isopropylideneadenosine, 3ar,4r,6r,6ar-6-6-amino-9h-purin-9-yl-2,2-dimethyltetrahydrofuro 3,4-d 1,3 dioxol-4-yl methanol, 2',3'-isopropylideneadenosine, 3ar,4r,6r,6ar-6-6-amino-9h-purin-9-yl-2,2-dimethyl-tetrahydro-2h-furo 3,4-d 1,3 dioxol-4-yl methanol, 2 ,3-o-isopropylideneadenosine, 1r,2r,4r,5r-4-6-aminopurin-9-yl-7,7-dimethyl-3,6,8-trioxabicyclo 3.3.0 oc t-2-yl methan-1-ol, 3ar,4r,6r,6ar-4-6-aminopurin-9-yl-2,2-dimethyl-3a,4,6,6a-tetrahydrofuro 3,4-d 1,3 dioxol-6-yl methanol, 3ar,4r,6r,6ar-6-6-aminopurin-9-yl-2,2-dimethyl-tetrahydrofuro 3,4-d 1,3 dioxol-4-yl methanol, pubchem14185
PubChem CID 2723654
IUPAC navn [(3aR,4R,6R,6aR)-4-(6-aminopurin-9-yl)-2,2-dimethyl-3a,4,6,6a-tetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-6-yl]methanol
SMIL CC1(C)O[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@H]([C@@H]2O1)N1C=NC2=C(N)N=CN=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2', 3'-O-Isopropylideneadenosine
Navn note 98%
Absorbans 0,75 til 0,81 (A250/A260),0,13 til 0,17 (A280/A260),0,01 (A290/A260) maks
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 221,0 °C til 222,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Spektrofotometri 96% min. (lambda maks. 259 nm, pH 7) molar absorptionsevne 15400 +/-4% på tørt stof
Formel vægt 307.3
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver