Få mere at vide
2,3-O-Isopropylidene-D-tartaric Acid, Dimethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-O-Isopropylidene-D-tartaric Acid, Dimethyl Ester |
| CAS | 37031-30-4 |
| Molekylær formel | C9 H14 O6 |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14O6/c1-9(2)14-5(7(10)12-3)6(15-9)8(11)13-4/h5-6H,1-4H3/t5-,6-/m0/s1 |
| SMIL | COC(=O)[C@H]1OC(C)(C)O[C@@H]1C(=O)OC |
| IUPAC navn | dimethyl (4S,5S)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dicarboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 218.2 |
| Formel vægt | 218.079 |