Få mere at vide
2,3-O-Isopropylidene-D-ribonic acid-1,4-lactone, 97+%
Artikelnummer. 15470587
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15470587 500 mg 500mg
15460587 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15470587 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J66442.ME
Request Bulk or Custom Format
CAS: 30725-00-9 | C8H12O5 | 188.18 g/mol
2,3-O-Isopropyliden-D-ribonsyre-1,4-lacton anvendes til syntese af C-nukleosider, prostanoider og GABA-analoger via homochirale 2-piperidoner. Det er udgangsmaterialet til fremstilling af biokemiske forbindelser, herunder C-nukleosider, såsom neplanocin A og GABA-analoger, via homochirale 2-piperidoner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,3-O-Isopropyliden-D-ribonsyre-1,4-lacton anvendes til syntese af C-nukleosider, prostanoider og GABA-analoger via homochirale 2-piperidoner. Det er udgangsmaterialet til fremstilling af biokemiske forbindelser, herunder C-nukleosider, såsom neplanocin A og GABA-analoger, via homochirale 2-piperidoner.
Opløselighed Opløseligt i methanol ved 50 mg/ml, acetone
, dichlormethan, ethylacetat.
Bemærkninger
Opløselig i methanol ved 50 mg/ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 30725-00-9
Molekylær formel C8H12O5
Molekylvægt (g/mol) 188.18
MDL nummer MFCD00080793
InChI nøgle NHHKFJCWLPPNCN-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3ar,6r,6ar-6-hydroxymethyl-2,2-dimethyldihydrofuro 3,4-d 1,3 dioxol-4 3ah-one, 2,3-o-isopropylidene-d-ribonic gamma-lactone, 2,3-o-isopropylidene-d-ribono-1,4-lactone, 2,3-isopropylidene-d-ribonolactone, 3ar,6r,6ar-6-hydroxymethyl-2,2-dimethyl-dihydro-3ah-furo 3,4-d 1,3 dioxol-4-one, d-2,3-isopropylidene lyxono-1,4-lactone, pubchem10728, nhhkfjcwlppncn-hsuxutppsa, 2,3-o-isopropylidene-d-ribonic, a-lactone, 2,3-o-isopropylidene-d-ribonic-gama-lactone
PubChem CID 1268067
IUPAC navn 6-(hydroxymethyl)-2,2-dimethyltetrahydro-2H-furo[3,4-d][1,3]dioxol-4-on
SMIL CC1(C)OC2C(CO)OC(=O)C2O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-O-Isopropylidene-D-ribonic acid-1,4-lactone
Smeltepunkt 135°C to 138°C
Farve Hvid
Mængde 500 mg
Beilstein 10090
Opløselighedsinformation Soluble in methanol at 50mg/ml,acetone,dichloromethane,ethyl Acetate.
Optisk rotation −68° (c=2 in pyridine)
Formel vægt 188.18
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver