Få mere at vide
2,3-O-Isopropylidene-ß-D-ribofuranosylamine, p-Toluenesulfonate Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-O-Isopropylidene-beta-D-ribofuranosylamine p-Toluenesulfonate Salt |
| CAS | 29836-10-0 |
| Molekylær formel | C8 H15 N O4 . C7 H8 O3 S |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15NO4.C7H8O3S/c1-8(2)12-5-4(3-10)11-7(9)6(5)13-8;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h4-7,10H,3,9H2,1-2H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/t4-,5-,6-,7-;/m1./s1 |
| SMIL | Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O.CC2(C)O[C@H]3[C@H](N)O[C@H](CO)[C@H]3O2 |
| IUPAC navn | [(3aR,4R,6R,6aR)-4-amino-2,2-dimethyl-3a,4,6,6a-tetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-6-yl]methanol;4-methylbenzenesulfonic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 361.41 |
| Formel vægt | 361.1195 |