Få mere at vide
2,3-O-isopropyliden-D-glyceraldehyd, 50% w/w i dichlorometan
Artikelnummer. 15470557
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15470557 10 g 10g
15450557 1 g 1g
15460557 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15470557 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J66337.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 15186-48-8 | C6H10O3 | 130,143 g/mol
Reaktant involveret i organiske reaktioner, herunder Henry-kondensationsreaktioner, Syntese af højt funktionaliserede chirale aziridiner, Olefinering af aldehyder, CH-oxidationer, Aldol-type kondensationer, Syntese af hydrofile pyrazinfarvestoffer til brug som eksogene fluorescerende sporstoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Reaktant involveret i organiske reaktioner, herunder Henry-kondensationsreaktioner, Syntese af
højfunktionaliserede chirale aziridiner, Olefinering af aldehyder, CH-oxidationer, Aldol-type kondensationer, Syntese af hydrofile pyrazinfarvestoffer til brug som eksogene fluorescerende sporstoffer.
Opløselighed
Vanskelig at blande.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15186-48-8
Molekylær formel C6H10O3
Molekylvægt (g/mol) 130.143
MDL nummer MFCD00269682
InChI nøgle YSGPYVWACGYQDJ-YFKPBYRVSA-N
Synonym r-+-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-carboxaldehyde, 4r-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-carbaldehyde, r-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-carbaldehyde, r-+-glyceraldehyde acetonide, 1,3-dioxolane-4-carboxaldehyde, 2,2-dimethyl-, r, acetone d-glyceraldehyde, +-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-carboxaldehyde, 1,3-dioxolane-4-carboxaldehyde, 2,2-dimethyl-, 4r, 4r-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-carbaldehyd, pubchem5767
PubChem CID 259712
IUPAC navn (4R)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-carbaldehyd
SMIL CC1(OCC(O1)C=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-O-Isopropylidene-D-glyceraldehyde
Farve Farveløs til gul
Flammepunkt 62 °C (144 °F)
Brydningsindeks 1.454
Mængde 10 g
FN nummer 1593
Opløselighedsinformation Svært at blande.
Optisk rotation +53,8° (c=2 i kloroform)
Formel vægt 130.14
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 50% w/w in dichloromethane
Fysisk form Væske