Få mere at vide
2,3-O-isopropyliden-D-erythronolactone, TRC
Artikelnummer. 30399448
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30399448 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30399448 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI825000500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-O-Isopropylidene-D-erythronolactone
CAS 25581-41-3
Molekylær formel C7 H10 O4
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C7H10O4/c1-7(2)10-4-3-9-6(8)5(4)11-7/h4-5H,3H2,1-2H3/t4-,5-/m1/s1
SMIL CC1(C)O[C@@H]2COC(=O)[C@@H]2O1
IUPAC navn (3aR,6aR)-2,2-dimethyl-6,6a-dihydro-3aH-furo[3,4-d][1,3]dioxol-4-one
Molekylvægt (g/mol) 158.15
Formel vægt 158.0579