Få mere at vide
2,3-O-isopropyliden-D-erythronolactone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-O-Isopropylidene-D-erythronolactone |
| CAS | 25581-41-3 |
| Molekylær formel | C7 H10 O4 |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10O4/c1-7(2)10-4-3-9-6(8)5(4)11-7/h4-5H,3H2,1-2H3/t4-,5-/m1/s1 |
| SMIL | CC1(C)O[C@@H]2COC(=O)[C@@H]2O1 |
| IUPAC navn | (3aR,6aR)-2,2-dimethyl-6,6a-dihydro-3aH-furo[3,4-d][1,3]dioxol-4-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 158.15 |
| Formel vægt | 158.0579 |