Få mere at vide
2,3-O-isopropyliden-D-erythronolacton, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15498399
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15498399 5 g 5g
15488399 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15498399 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J66871.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Til brug i spiroannuleret kulhydratsyntese
Det gennemgår Aldol-kondensationer med silylketenacetaler.1 Anvendes i spiroannuleret kulhydratsyntese.2 Konvergerende synteser af en hydroxyleret indolizidin,3 carbohydratsubstituerede benzoquinoner,4 og af oxazolsegmentet af calyculin5 er blevet udført ved hjælp af denne chirale synthon.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det gennemgår Aldol-kondensationer med silylketenacetaler.1 Anvendes
i spiroannuleret kulhydratsyntese.2 Konvergerende synteser af en hydroxyleret indolizidin,3 carbohydratsubstituerede benzoquinoner,4 og af oxazolsegmentet af calyculin5 er blevet udført ved hjælp af denne chirale synthon.
Opløselighed Opløseligt
i vand
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Uforeneligt med varme, oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25581-41-3
Molekylær formel C7H10O4
Molekylvægt (g/mol) 158.15
MDL nummer MFCD00134440
InChI nøgle WHPSMBYLYRPVGU-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2,3-o-isopropylidene-d-erythronolactone, --2,3-o-isopropylidene-d-erythronolactone, 3ar,6ar-2,2-dimethyldihydrofuro 3,4-d 1,3 dioxol-4 3ah-one, 3ar,6ar-2,2-dimethyl-6,6a-dihydro-3ah-furo 3,4-d 1,3 dioxol-4-one, 3ar,6ar-2,2-dimethyl-dihydro-3ah-furo 3,4-d 1,3 dioxol-4-one, pubchem19725, 2,3-o-isopropylidene-d-erythronolactol, d-2,3-o-isopropylidene-erythronic acid, a-lactone, 2-o,3-o-isopropylidene-d-erythronic acid gamma-lactone
PubChem CID 386843
IUPAC navn (3aR,6aR)-2,2-dimethyl-6,6a-dihydro-3aH-furo[3,4-d][1,3]dioxol-4-on
SMIL CC1(C)OC2COC(=O)C2O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-O-Isopropylidene-D-erythronolactone
Smeltepunkt 67 °C til 69 °C
Farve Hvid
Mængde 5 g
Beilstein 1282952
Opløselighedsinformation Vandopløselig
Optisk rotation −118° (c=1 i vand)
Formel vægt 158.15
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver