Få mere at vide
2,3-O-Isopropylidene-Alpha-L-sorbofuranose, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-O-Isopropylidene-a-L-sorbofuranose |
| CAS | 17682-71-2 |
| Molekylær formel | C9 H16 O6 |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H16O6/c1-8(2)14-7-6(12)5(3-10)13-9(7,4-11)15-8/h5-7,10-12H,3-4H2,1-2H3/t5-,6+,7-,9-/m0/s1 |
| SMIL | CC1(C)O[C@H]2[C@H](O)[C@H](CO)O[C@@]2(CO)O1 |
| IUPAC navn | (3aS,5S,6R,6aS)-3a,5-bis(hydroxymethyl)-2,2-dimethyl-6,6a-dihydro-5H-furo[2,3-d][1,3]dioxol-6-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 220.22 |
| Formel vægt | 220.0947 |