Få mere at vide
2',3'-O-Isopropylidene-5-fluorouridine, TRC
Artikelnummer. 30402947
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30402947 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30402947 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI825100100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2',3'-O-Isopropylidene-5-fluorouridine
CAS 2797-17-3
Molekylær formel C12H15FN2O6
Mængde 100 mg
Synonym 5-Fluoro-2',3'-O-(1-methylethylidene)uridine, 5-Fluoro-2',3'-O-isopropylideneuridine, 5-Fluoro-2',3'-isopropylideneuridine
InChI formel InChI=1S/C12H15FN2O6/c1-12(2)20-7-6(4-16)19-10(8(7)21-12)15-3-5(13)9(17)14-11(15)18/h3,6-8,10,16H,4H2,1-2H3,(H,14,17,18)
SMIL CC1(C)O[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@H]([C@@H]2O1)N3C=C(F)C(=O)NC3=O
Molekylvægt (g/mol) 302.26