Få mere at vide
2,3-O-Isopropylidene-3-hydroxymethyl-D-ribose, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-O-Isopropylidene-3-hydroxymethyl-D-ribose |
| Analyt- eller komponentnavne | 2,3-O-Isopropylidene-3-hydroxymethyl-D-ribose |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C29 H50 O5 |
| Synonym | (4-Hydroxy-2,2-dimethyltetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxole-3a,6-diyl)dimethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C29H50O5/c1-7-17(15(2)3)27(34)26(33)16(4)19-8-9-20-18-12-23(30)22-13-24(31)25(32)14-29(22,6)21(18)10-11-28(19,20)5/h15-22,24-27,31-34H,7-14H2,1-6H3/t16-,17+,18+,19+,20-,21-,22+,24-,25+,26-,27-,28-,29-/m1/s1 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CC[C@@H](C(C)C)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](C)[C@@H]1CC[C@@H]2[C@@H]3CC(=O)[C@@H]4C[C@@H](O)[C@@H](O)C[C@]4(C)[C@@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC navn | (2S,3R,5R,8S,9R,10R,13S,14R,17S)-17-[(2R,3R,4R,5S)-5-ethyl-3,4-dihydroxy-6-methylheptan-2-yl]-2,3-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-6-one |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Vis mere |