Få mere at vide
2,3-O-Isopropylidene-3-hydroxymethyl-D-ribose, TRC
Artikelnummer. 30396445
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30396445 2.5 g 2.5g
30404094 250 mg -
30399447 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30396445 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI8254602.5G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-O-Isopropylidene-3-hydroxymethyl-D-ribose
Analyt- eller komponentnavne 2,3-O-Isopropylidene-3-hydroxymethyl-D-ribose
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C29 H50 O5
Synonym (4-Hydroxy-2,2-dimethyltetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxole-3a,6-diyl)dimethanol
InChI formel InChI=1S/C29H50O5/c1-7-17(15(2)3)27(34)26(33)16(4)19-8-9-20-18-12-23(30)22-13-24(31)25(32)14-29(22,6)21(18)10-11-28(19,20)5/h15-22,24-27,31-34H,7-14H2,1-6H3/t16-,17+,18+,19+,20-,21-,22+,24-,25+,26-,27-,28-,29-/m1/s1
Løsningstype Neat
SMIL CC[C@@H](C(C)C)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](C)[C@@H]1CC[C@@H]2[C@@H]3CC(=O)[C@@H]4C[C@@H](O)[C@@H](O)C[C@]4(C)[C@@H]3CC[C@]12C
IUPAC navn (2S,3R,5R,8S,9R,10R,13S,14R,17S)-17-[(2R,3R,4R,5S)-5-ethyl-3,4-dihydroxy-6-methylheptan-2-yl]-2,3-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-6-one
Industry Type Pharmaceutical
Molekylvægt (g/mol) 478.704
Mængde 2.5 g
Formel vægt 478.366