Få mere at vide
2',3'-O-Carbonyl-5'-deoxy-5-fluoro-N ́-(pentyloxycarbonyl)cytidine, Mikromol™
Artikelnummer. 30052486
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052486 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30052486 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0992.020025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2',3'-O-Carbonyl-5'-deoxy-5-fluoro-N ́-(pentyloxycarbonyl)cytidine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2',3'-O-Carbonyl-5'-deoxy-5-fluoro-N4-(pentyloxycarbonyl)cytidine
CAS 921769-65-5
Analyt- eller komponentnavne 2',3'-O-Carbonyl-5'-deoxy-5-fluoro-N4-(pentyloxycarbonyl)cytidine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H20 F N3 O7
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2',3'-O-Carbonyl-5'-deoxy-5-fluoro-N4-(pentyloxycarbonyl)cytidine, Capecitabine Related Compound C, Capecitabine Impurity F
InChI formel InChI=1S/C16H20FN3O7/c1-3-4-5-6-24-15(22)19-12-9(17)7-20(14(21)18-12)13-11-10(8(2)25-13)26-16(23)27-11/h7-8,10-11,13H,3-6H2,1-2H3,(H,18,19,21,22)/t8-,10-,11-,13-/m1/s1
SMIL CCCCCOC(=O)NC1=NC(=O)N(C=C1F)[C@@H]2O[C@H](C)[C@H]3OC(=O)O[C@@H]23
IUPAC navn pentyl N-[1-[(3aR,4R,6R,6aR)-6-methyl-2-oxo-3a,4,6,6a-tetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4-yl]-5-fluoro-2-oxopyrimidin-4-yl]carbamate
Molekylvægt (g/mol) 385.34
Mængde 25 mg
Formel vægt 385.1285 g/mol