missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2'/3'-O-Acetyl ADP Ribose, Disodium Salt (A mixture of 2' and 3'-O-Acetyl ADP Ribose), TRC

Artikelnummer. 30133484
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133484 25 mg
30008834 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30133484 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA17380525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1312013-29-8
Molekylær formel C17H23N5Na2O15P2
Molekylvægt (g/mol) 645.32
Synonym Adenosine 5'-(trihydrogen diphosphate) P'→5-Ester with D-ribose 2-Acetate Sodium Salt (1:2)
IUPAC navn tetrasodium;[[(2R,3S,4R)-3-acetyloxy-4,5-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy-oxidophosphoryl] [(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyl phosphate;[[(2R,3R,4R)-4-acetyloxy-3,5-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy-oxidophosphoryl] [(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyl phosphate
SMIL O[C@@H]1[C@H](OC(C)=O)[C@@H](COP(OP(OC[C@H]2O[C@@H](N3C=NC4=C3N=CN=C4N)[C@H](O)[C@@H]2O)(O[Na])=O)(O[Na])=O)OC1O.O[C@H]5[C@@H](OC(C)=O)C(O)O[C@@H]5COP(OP(OC[C@H]6O[C@@H](N7C=NC8=C7N=CN=C8N)[C@H](O)[C@@H]6O)(O[Na])=O)(O[Na])=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2'/3'-O-Acetyl ADP Ribose Disodium Salt (A mixture of 2' and 3'-O-Acetyl ADP Ribose)
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/2C17H25N5O15P2.4Na/c1-6(23)34-13-8(36-17(27)12(13)26)3-33-39(30,31)37-38(28,29)32-2-7-10(24)11(25)16(35-7)22-5-21-9-14(18)19-4-20-15(9)22;1-6(23)34-13-11(25)8(36-17(13)27)3-33-39(30,31)37-38(28,29)32-2-7-10(24)12(26)16(35-7)22-5-21-9-14(18)19-4-20-15(9)22;;;;/h2*4-5,7-8,10-13,16-17,24-27H,2-3H2,1H3,(H,28,29)(H,30,31)(H2,18,19,20);;;;/q;;4*+1/p-4/t2*7-,8-,10-,11-,12-,13-,16-,17?;;;;/m11..../s1
Formel vægt 645.0461
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.