Få mere at vide
2,3-O-(1-Methylethylidene)pentofuranosylamine 4-Methylbenzenesulfonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-O-(1-Methylethylidene)pentofuranosylamine 4-Methylbenzenesulfonate |
| CAS | 1172608-04-6 |
| Molekylær formel | C15H23NO7S |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15NO4.C7H8O3S/c1-8(2)12-5-4(3-10)11-7(9)6(5)13-8;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h4-7,10H,3,9H2,1-2H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10) |
| SMIL | O=S(O)(C1=CC=C(C)C=C1)=O.OCC2OC(C3OC(C)(C)OC23)N |
| IUPAC navn | (6-amino-2,2-dimethyltetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4-yl)methanol 4-methylbenzenesulfonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 361.41 |
| Formel vægt | 361.12 |