missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,3-O-(1-Methylethylidene)-Beta-L-erythropentopyranosid-4-ulose Methyl Ether, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-O-(1-Methylethylidene)-beta-L-erythropentopyranosid-4-ulose Methyl Ether |
| CAS | 22596-25-4 |
| Molekylær formel | C9H14O5 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 4H-1,3-Dioxolo[4,5-c]pyran','β-L-erythro-pentopyranosid-4-ulose Deriv, β-2,3-O-Isopropylidene-L-erythro-pentopyranosid-4-ulose |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14O5/c1-9(2)13-6-5(10)4-12-8(11-3)7(6)14-9/h6-8H,4H2,1-3H3/t6-,7-,8-/m0/s1 |
| SMIL | CO[C@@H]1[C@]2([H])[C@@](C(CO1)=O)([H])OC(C)(O2)C |
| IUPAC navn | (3aS,4S,7aR)-4-methoxy-2,2-dimethyldihydro-4H-[1,3]dioxolo[4,5-c]pyran-7(6H)-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 202.2 |
| Formel vægt | 202.08 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?