Få mere at vide
2,3-O-(1-Methylethyliden)-beta-D-fruktopyranose 1-Sulfamat, Mikromol™
Artikelnummer. 17981286
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17981286 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17981286 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1348.020025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2,3-O-(1-Methylethyliden)-beta-D-frukttopyranose 1-Sulfamat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,5-Desisopropylidene Topiramate
CAS 106881-41-8
Analyt- eller komponentnavne 4,5-Desisopropylidene Topiramate
Forsendelsestilstand Ispose (-20 °C)
Molekylær formel C9 H17 N O8 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2,3-O-(1-Methylethylidene)-beta-D-fructopyranose 1-Sulfamate, 5H-1,3-Dioxolo[4,5-b]pyran, beta-D-fructopyranose deriv., Topiramate Impurity C
InChI formel InChI=1S/C9H17NO8S/c1-8(2)17-7-6(12)5(11)3-15-9(7,18-8)4-16-19(10,13)14/h5-7,11-12H,3-4H2,1-2H3,(H2,10,13,14)/t5-,6-,7+,9+/m1/s1
SMIL CC1(C)O[C@H]2[C@H](O)[C@H](O)CO[C@@]2(COS(=O)(=O)N)O1
IUPAC navn [(3aS,6R,7R,7aS)-6,7-dihydroxy-2,2-dimethyl-5,6,7,7a-tetrahydro-[1,3]dioxolo[4,5-b]pyran-3a-yl]methylsulfamat
Molekylvægt (g/mol) 299.3
Mængde 25 mg
Formel vægt 299,0675 g/mol