missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2',3'-O-(1-Methylethylidene)-6-thio-5’-inosinic Acid Bis(1,1-Dimethylethyl) Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2',3'-O-(1-Methylethylidene)-6-thio-5'-inosinic Acid Bis(1,1-Dimethylethyl) Ester |
| CAS | 1375103-71-1 |
| Molekylær formel | C21H33N4O7PS |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H33N4O7PS/c1-19(2,3)31-33(26,32-20(4,5)6)27-9-12-14-15(30-21(7,8)29-14)18(28-12)25-11-24-13-16(25)22-10-23-17(13)34/h10-12,14-15,18H,9H2,1-8H3,(H,22,23,34)/t12-,14?,15?,18+/m1/s1 |
| SMIL | CC(C)(C)OP(=O)(OC[C@H]1O[C@@H](C2OC(C)(C)OC12)n3cnc4C(=S)N=CNc34)OC(C)(C)C |
| IUPAC navn | ditert-butyl [(4S,6R)-2,2-dimethyl-4-(6-sulfanylidene-3H-purin-9-yl)-3a,4,6,6a-tetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-6-yl]methyl phosphate |
| Molekylvægt (g/mol) | 516.55 |
| Formel vægt | 516.1808 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?