missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-[(3-Nitrophenyl)methylene]-3-oxo-butanoic Acid 2-[(3,3-Diphenylpropyl)methylamino]-1,1-dimethylethyl Ester Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[(3-Nitrophenyl)methylene]-3-oxo-butanoic Acid 2-[(3,3-Diphenylpropyl)methylamino]-1,1-dimethylethyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 929212-20-4 |
| Molekylær formel | C31H34N2O5.HCl |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | (E)-1-((3,3-Diphenylpropyl)(methyl)amino)-2-methylpropan-2-yl 2-(3-Nitrobenzylidene)-3-oxobutanoate Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C31H34N2O5.ClH/c1-23(34)29(21-24-12-11-17-27(20-24)33(36)37)30(35)38-31(2,3)22-32(4)19-18-28(25-13-7-5-8-14-25)26-15-9-6-10-16-26;/h5-17,20-21,28H,18-19,22H2,1-4H3;1H |
| SMIL | Cl.CN(CCC(c1ccccc1)c2ccccc2)CC(C)(C)OC(=O)C(=Cc3cccc(c3)[N+](=O)[O-])C(=O)C |
| IUPAC navn | [1-[3,3-diphenylpropyl(methyl)amino]-2-methylpropan-2-yl] 2-[(3-nitrophenyl)methylidene]-3-oxobutanoate;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 551.1 |
| Formel vægt | 550.2234 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?