missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-(3-Nitrophenyl)ethanamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(3-Nitrophenyl)ethanamine |
| CAS | 83304-13-6 |
| Molekylær formel | C8 H10 N2 O2 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10N2O2/c9-5-4-7-2-1-3-8(6-7)10(11)12/h1-3,6H,4-5,9H2 |
| SMIL | NCCc1cccc(c1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 2-(3-nitrophenyl)ethanamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 166.177 |
| Formel vægt | 166.074 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?