Få mere at vide
2,3-naftalensäureanhydrid, TRC
Artikelnummer. 30469031
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30469031 5 g
1 options
Artikelnummer. 30469031 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN3630005G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Naphthalic Anhydride
CAS 716-39-2
Molekylær formel C12 H6 O3
Mængde 5 g
Synonym Naphtho[2,3-c]furan-1,3-dione
InChI formel InChI=1S/C12H6O3/c13-11-9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10(9)12(14)15-11/h1-6H
SMIL O=C1OC(=O)c2cc3ccccc3cc12
IUPAC navn benzo[f][2]benzofuran-1,3-dione
Molekylvægt (g/mol) 198.17
Formel vægt 198.0317