missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,3-Naphthalenediol, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 92-44-4 |
| Smeltepunkt | 161°C to 164°C |
| MDL nummer | MFCD00004073 |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | 2,3-Naphthalenediol, 2,3-Dihydroxynaphthalene, 2,3-Naphthalenediol |
| Molekylvægt (g/mol) | 160.17 |
| Grad | Research |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?