Få mere at vide
2-[3-(Methylamino)-1-(2-thienyl)propyl]-1-naphthalenol Hydrochlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[3-(Methylamino)-1-(2-thienyl)propyl]-1-naphthalenol Hydrochloride |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H19NOS.ClH/c1-19-11-10-15(17-7-4-12-21-17)16-9-8-13-5-2-3-6-14(13)18(16)20;/h2-9,12,15,19-20H,10-11H2,1H3;1H |
| Formel vægt | 333.0954 |