missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-[[(3-Methyl-4-nitro-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[((3-Methyl-4-nitro-2-pyridinyl)methyl)sulfinyl]-1H-benzimidazole |
| CAS | 142384-07-4 |
| Molekylær formel | C14H12N4O3S |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12N4O3S/c1-9-12(15-7-6-13(9)18(19)20)8-22(21)14-16-10-4-2-3-5-11(10)17-14/h2-7H,8H2,1H3,(H,16,17) |
| SMIL | O=S(CC1=NC=CC([N+]([O-])=O)=C1C)C2=NC3=CC=CC=C3N2 |
| IUPAC navn | 2-[(3-methyl-4-nitropyridin-2-yl)methylsulfinyl]-1H-benzimidazole |
| Molekylvægt (g/mol) | 316.34 |
| Formel vægt | 316.063 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?