Få mere at vide
2-[[[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methyl]sulphanyl]-1H-benzimidazole, Mikromol™
Description
2-[[[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluorethoxy)pyridin-2-yl]methyl]sulphanyl]-1H-benzimidazol
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-[([3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methyl)sulphanyl]-1H-benzimidazole |
| CAS | 103577-40-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-[([3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methyl)sulphanyl]-1H-benzimidazole |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C16 H14 F3 N3 O S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Lansoprazole Imp. C (EP), Lansoprazole USP Related Compound B, Lansoprazole USP RC B, 2-[[[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methyl]sulphanyl]-1H-benzimidazole, Lansoprazole Related Compound B, Lansoprazole Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14F3N3OS/c1-10-13(20-7-6-14(10)23-9-16(17,18)19)8-24-15-21-11-4-2-3-5-12(11)22-15/h2-7H,8-9H2,1H3,(H,21,22) |
| SMIL | Cc1c(OCC(F)(F)F)ccnc1CSc2nc3ccccc3[nH]2 |
| IUPAC navn | 2-[[3-methyl-4-(2,2,2-trifluorethoxy)pyridin-2-yl]methylsulfanyl]-1H-benzimidazol |
| Show More |