Få mere at vide
2-[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoretoxy)-2-pyridylmethylthio]-1H-benzimidazol, 98%
Artikelnummer. 15455535
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15455535 250 mg 250mg
15435535 1 g 1g
15445535 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15455535 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61878.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
CAS: 103577-40-8 | C16H14F3N3OS | 353,363 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103577-40-8
Molekylær formel C16H14F3N3OS
Molekylvægt (g/mol) 353.363
MDL nummer MFCD00834357
InChI nøgle CCHLMSUZHFPSFC-UHFFFAOYSA-N
Synonym lansoprazole sulfide, 2-3-methyl-4-2,2,2-trifluoroethoxy pyridin-2-yl methyl thio-1h-benzo d imidazole, 2-3-methyl-4-2,2,2-trifluoroethoxy-2-pyridinyl methylthio-1h-benzimidazole, unii-58xp950e2t, lansoprazole sulphide compound, 2-3-methyl-4-2,2,2-trifluoroethoxy-2-pyridinyl methyl thio-1h-benzimidazole, 2-methyl-4-2,2,2-trifluoroethoxy pyridinyl thio-1h-binzimidazole, 1h-benzimidazole,2-3-methyl-4-2,2,2-trifluoroethoxy-2-pyridinyl methyl thio, 2-3-methyl-4-2,2,2-trifluoroethoxy pyridin-2-yl methyl sulfanyl-1h-1,3-benzodiazole, 2-3-methyl-4-2,2,2-trifluoroethoxy pyridinyl methyl thio-1h-benzimidazole
PubChem CID 1094080
IUPAC navn 2-[[3-methyl-4-(2,2,2-trifluorethoxy)pyridin-2-yl]methylsulfanyl]-1H-benzimidazol
SMIL CC1=C(C=CN=C1CSC2=NC3=CC=CC=C3N2)OCC(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridylmethylthio]-1H-benzimidazole
Farve Hvid
Mængde 250 mg
Formel vægt 353.36
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver