Få mere at vide
2-(3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzoesyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10132794
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10132794 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10481504 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10132794 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC49601CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 475105-77-2
Molekylær formel C10H8N2O3
Molekylvægt (g/mol) 204.185
MDL nummer MFCD08741426
InChI nøgle JHLHKCWPDVKWNS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl benzoic acid, benzoic acid,2-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl, 5-2-carboxyphenyl-3-methyl-1,2,4-oxadiazole, 2-3-methyl-1,2,4 oxadiazol-5-yl-benzoic acid, 2-3-methyl-1,2,4 oxadiazol-5-yl benzoic acid, benzoic acid, 2-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl
PubChem CID 23146305
IUPAC navn 2-(3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzoesyre
SMIL CC1=NOC(=N1)C2=CC=CC=C2C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(3-Methyl-1, 2, 4-oxadiazol-5-yl)benzoic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 204.18
Procent renhed 97%