Få mere at vide
2-(3-Methoxyphenyl)ethylamine, 97+%
Artikelnummer. 15411739
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15411739 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 15411739 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64494.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2039-67-0 | C9H13NO | 151.209 g/mol
Aktiveret phenethylamin brugt i den perfluoroctansulfonsyre-katalyserede Pictet-Spengler-reaktion. Anvendes også i en syntese af 1,3-oxazepiner via palladium-katalyseret intramolekylær kobling.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Aktiveret phenethylamin brugt i den perfluoroctansulfonsyre-katalyserede Pictet-Spengler-reaktion. Anvendes også i en syntese af 1,3-oxazepiner via palladium-katalyseret intramolekylær kobling.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2039-67-0
Molekylær formel C9H13NO
Molekylvægt (g/mol) 151.209
MDL nummer MFCD00008187
InChI nøgle WJBMRZAHTUFBGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxyphenethylamine, 3-methoxyphenylethylamine, 2-3-methoxyphenyl ethanamine, 2-3-methoxyphenyl ethylamine, m-methoxyphenethylamine, m-methoxyphenylethylamine, 2-3-methoxyphenyl ethan-1-amine, benzeneethanamine, 3-methoxy, phenethylamine, m-methoxy, 2-3-methoxy-phenyl-ethylamine
PubChem CID 74866
IUPAC navn 2-(3-methoxyphenyl)ethanamin
SMIL COC1=CC=CC(=C1)CCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(3-Methoxyphenyl)ethylamine
Farve Gul
Tæthed 1.038 g/mL
Kogepunkt 118°C to 118°C (6 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.538
Mængde 100 g
FN nummer UN2735
Beilstein 775202
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 151.21
Procent renhed ≥97%
Fysisk form Væske