Få mere at vide
2-(3-Methoxyphenyl)cyclohexanone, tech. 90%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11485217
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11485217 5 g 5g
11475217 1 g 1g
11495217 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11485217 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22619.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15547-89-4
Molekylær formel C13H16O2
Molekylvægt (g/mol) 204.269
MDL nummer MFCD00001630
InChI nøgle KACQSVYTBQDRGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3-methoxyphenyl cyclohexanone, 2-3-methoxyphenyl cyclohexan-1-one, cyclohexanone, 2-3-methoxyphenyl, acmc-20aoq7, 2-3-methoxyphenyl-cyclohexanone, 2-3-methoxy-phenyl-cyclohexanone, cyclohexanone,2-3-methoxyphenyl, 2-3-methoxyphenyl-cyclohexan-1-one, 2-3-methoxyphenyl cyclohexanone, technical grade
PubChem CID 85868
IUPAC navn 2-(3-methoxyphenyl)cyclohexan-1-one
SMIL COC1=CC=CC(=C1)C2CCCCC2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(3-Methoxyphenyl)cyclohexanone
Tæthed 1.1
Kogepunkt 140°C to 142°C (0.2 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.546
Mængde 5 g
Formel vægt 204.27
Procent renhed 90%
Grad Teknisk