Få mere at vide
2-(3-Methoxyphenyl)-4-methylthiazole-5-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7036299
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15451346 250 mg 250mg
15431346 1 g 1g
15441346 5 g 5g
3 options
Artikelnummer. 15451346
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H54566.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 879636-95-0
Molekylær formel C12H11NO3S
Molekylvægt (g/mol) 249.28
MDL nummer MFCD06857927
InChI nøgle WFBWIROXKGGXAW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3-methoxyphenyl-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-2-3-methoxyphenyl thiazole-5-carboxylic acid, 2-3-methoxyphenyl-4-methylthiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-2-3-methoxy _phenyl-thiazole-5-carboxylic acid, 5-thiazolecarboxylic acid, 2-3-methoxyphenyl-4-methyl
PubChem CID 4980373
IUPAC navn 2-(3-methoxyphenyl)-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
SMIL COC1=CC=CC(=C1)C1=NC(C)=C(S1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(3-Methoxyphenyl)-4-methylthiazole-5-carboxylic acid
Mængde 250 mg
Formel vægt 249.28
Procent renhed 97%